Tlačiť
3-Methylbenzo[b]thiophene 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methylbenzothiophene
OR5934-100G OR5934-25G
APOSOR5934-100GEA 1179.3 EUR
APOSOR5934-100G APOSOR5934-25G
3-Methylbenzo[b]thiophene 96%
3-Methylbenzo[b]thiophene
Vzorec: C₉H₈S
Teplota varu: 72…74 °C/2mmHg
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 1,106 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040243
Číslo CAS: 1455-18-1