Tlačiť
2-Amino-5-bromopyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromopyrimidin-2-ylamine, 5-Bromopyrimidin-2-amine
OR5933-100G OR5933-25G OR5933-5G
APOSOR5933-100GEA 63.29 EUR
APOSOR5933-100G APOSOR5933-25G APOSOR5933-5G
2-Amino-5-bromopyrimidine
2-Amino-5-bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₄BrN₃
Mw: 174
Teplota tavenia: 241…243 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012341
Číslo CAS: 7752-82-1
OSN: 3077
ADR: 9+EHS III