Tlačiť
Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Dimethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate, Dimethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate
OR59327-25G OR59327-5G OR59327-100G
APOSOR59327-25GEA 163.26 EUR
APOSOR59327-25G APOSOR59327-5G APOSOR59327-100G
Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate 98%
Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate
Vzorec: C₈H₁₂O₄
Teplota varu: 122 °C/5mmHg
Hustota: 1,118 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082719
Číslo CAS: 10224-72-3