Tlačiť
5-Amino-2-methylindole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methyl-5-indolamine, 2-Methylindol-5-ylamine, 5-Amino-2-methyl-1H-indole
OR59321-100G OR59321-250G OR59321-25G OR59321-5G
APOSOR59321-100GEA 249.15 EUR
APOSOR59321-100G APOSOR59321-250G APOSOR59321-25G APOSOR59321-5G
5-Amino-2-methylindole 95%
5-Amino-2-methylindole
Vzorec: C₉H₁₀N₂
Mw: 146.19
Teplota tavenia: 153…157 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093426
Číslo CAS: 7570-49-2