Tlačiť
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-amino-3-methylbenzoate
OR5932-100G OR5932-10G OR5932-25G
APOSOR5932-100GEA 54.88 EUR
APOSOR5932-100G APOSOR5932-10G APOSOR5932-25G
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Mw: 165.19 g/mol
Teplota tavenia: 116…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00102230
Číslo CAS: 18595-14-7