Tlačiť
2-Bromo-m-xylene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene
OR5930-100G OR5930-50G OR5930-25G OR5930-500G
APOSOR5930-100GEA 48.47 EUR
APOSOR5930-100G APOSOR5930-50G APOSOR5930-25G APOSOR5930-500G
2-Bromo-m-xylene
2-Bromo-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
Mw: 185.06
Teplota varu: 205…206 °C
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 1.389 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000075
Číslo CAS: 576-22-7
EINECS: 209-397-7