Tlačiť
2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Morpholin-4-ylmethyl)aniline
OR5922-1G OR5922-5G
APOSOR5922-1GEA 252.31 EUR
APOSOR5922-1G APOSOR5922-5G
2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O
Teplota tavenia: 69,5…71.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114505
Číslo CAS: 95539-61-0
OSN: 1759
ADR: 8,III