Tlačiť
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Aminomethyl)piperidine, 3-BOC protected
OR5910-5G OR5910-1G OR5910-25G
APOSOR5910-5GEA 56.48 EUR
APOSOR5910-5G APOSOR5910-1G APOSOR5910-25G
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Mw: 214.309 g/mol
Teplota tavenia: 60…70 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01632454
Číslo CAS: 142643-29-6
OSN: 3259
ADR: 8 II