Tlačiť
Ethyl picolinoylacetate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 3-oxo-3-(2-pyridyl)propionate, Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-2-yl)propanoate
OR5897-25G OR5897-500MG OR5897-5G
APOSOR5897-25GEA 486.96 EUR
APOSOR5897-25G APOSOR5897-500MG APOSOR5897-5G
Ethyl picolinoylacetate 95+%
Ethyl picolinoylacetate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
Mw: 193.20 g/mol
Teplota varu: 121…123 °C/0.6mmHg
Hustota: 1.164 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00094022
Číslo CAS: 26510-52-1