Tlačiť
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate, Ethyl isonicotinoylacetate, Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate
OR5896-1G OR5896-5G
APOSOR5896-1GEA 24.95 EUR
APOSOR5896-1G APOSOR5896-5G
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
Teplota tavenia: 53…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00094021
Číslo CAS: 26377-17-3
EINECS: 247-635-1