Tlačiť
(R)-(-)-2-Methylpiperazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-2-Methylpiperazine
OR5889-5G OR5889-10G OR5889-1G
APOSOR5889-5GEA 29.8 EUR
APOSOR5889-5G APOSOR5889-10G APOSOR5889-1G
(R)-(-)-2-Methylpiperazine 98%
(R)-(-)-2-Methylpiperazine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Vzorec: C₅H₁₂N₂
Mw: 100.16
Teplota varu: 155…156 °C
Teplota tavenia: 86…93 °C
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192317
Číslo CAS: 75336-86-6
OSN: 2925
ADR: 4.1+8 III