Tlačiť
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutanol, D-Valinol, D(-)-Valinol
OR5885-25G OR5885-100G
APOSOR5885-25GEA 116.33 EUR
APOSOR5885-25G APOSOR5885-100G
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Vzorec: C₅H₁₃NO
Teplota varu: 189…190 °C
Teplota tavenia: 35…36 °C
Hustota: 0,931 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064297
Číslo CAS: 4276-09-9