Tlačiť
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5874-100G OR5874-25G
APOSOR5874-100GEA 146.01 EUR
APOSOR5874-100G APOSOR5874-25G
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 99%
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Vzorec: C₅H₁₃NO
Teplota varu: 81 °C/8mmHg
Teplota tavenia: 30…32 °C
Hustota: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064296
Číslo CAS: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5