Tlačiť
Indole-3-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Indole-3-carboxylic acid
OR5873-100G OR5873-25G OR5873-500G
APOSOR5873-100GEA 43.32 EUR
APOSOR5873-100G APOSOR5873-25G APOSOR5873-500G
Indole-3-carboxylic acid 98%
Indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
Teplota tavenia: 232…239 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005624
Číslo CAS: 771-50-6
EINECS: 212-231-6