Tlačiť
(S)-(+)-Prolinol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-(+)-2-Hydroxymethylpyrrolidine, (2S)-pyrrolidin-2-ylmethanol, L(+)-Prolinol, S(+)-2-Pyrrolidinemethanol, L-Prolinol
OR5872-100G OR5872-1G OR5872-500G
APOSOR5872-100GEA 163.03 EUR
APOSOR5872-100G APOSOR5872-1G APOSOR5872-500G
(S)-(+)-Prolinol 98%
(S)-(+)-Prolinol
Vzorec: C₅H₁₁NO
Mw: 101.15 g/mol
Teplota varu: 74…76 °C/2mmHg
Hustota: 1.025 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005255
Číslo CAS: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2