Tlačiť
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-2-Aminobutan-1-ol, L(-)-2-Amino-1-butanol
OR5871-100G OR5871-25G OR5871-5G
APOSOR5871-100GEA 225.83 EUR
APOSOR5871-100G APOSOR5871-25G APOSOR5871-5G
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Vzorec: C₄H₁₁NO
Teplota varu: 172…174 °C
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 0,943 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064419
Číslo CAS: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
OSN: 2735
ADR: 8,III