Tlačiť
3-Chloropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5865-100G OR5865-25G
APOSOR5865-100GEA 69.8 EUR
APOSOR5865-100G APOSOR5865-25G
3-Chloropyridine
3-Chloropyridine
Vzorec: C₅H₄ClN
Teplota varu: 147…149 °C
Hustota: 1,205 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006375
Číslo CAS: 626-60-8
OSN: 2924
ADR: 3+8,III