Tlačiť
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: D(+)-2-Amino-1-butanol, (S)-2-Aminobutan-1-ol
OR5854-100G OR5854-25G OR5854-500G
APOSOR5854-100GEA 162.05 EUR
APOSOR5854-100G APOSOR5854-25G APOSOR5854-500G
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Vzorec: C₄H₁₁NO
Teplota varu: 172…174 °C
Hustota: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064418
Číslo CAS: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9
OSN: 2735
ADR: 8,III