Tlačiť
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: H-Leu-OMe·HCl, H-Leu-OMe.HCl, L-Leucine methyl ester hydrochloride
OR5853-100G OR5853-25G
APOSOR5853-100GEA 31.52 EUR
APOSOR5853-100G APOSOR5853-25G
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₅NO₂·HCl
Mw: 181.7 g/mol
Teplota tavenia: 145…155 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012494
Číslo CAS: 7517-19-3