Tlačiť
Pyrimidin-2-ol 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxypyrimidine
OR5850-5G OR5850-1G
APOSOR5850-5GEA 103.09 EUR
APOSOR5850-5G APOSOR5850-1G
Pyrimidin-2-ol 95+%
Pyrimidin-2-ol
Vzorec: C4H4N2O
Teplota tavenia: 178…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047358
Číslo CAS: 51953-13-0
EINECS: 209-149-8