Tlačiť
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Acetyl-6-bromocoumarin, 3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
OR5843-10G OR5843-1G OR5843-5G
APOSOR5843-10GEA 99.48 EUR
APOSOR5843-10G APOSOR5843-1G APOSOR5843-5G
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one 98%
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
Vzorec: C₁₁H₇BrO₃
Teplota tavenia: 227…229 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024075
Číslo CAS: 2199-93-1