Tlačiť
N,N-Diethyl-p-toluidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5841-25G OR5841-5G
APOSOR5841-25GEA 107.9 EUR
APOSOR5841-25G APOSOR5841-5G
N,N-Diethyl-p-toluidine
N,N-Diethyl-p-toluidine
Vzorec: C₁₁H₁₇N
Teplota varu: 230 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015113
Číslo CAS: 613-48-9
EINECS: 210-345-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III