Tlačiť
Xanthane hydride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5839-100G OR5839-25G OR5839-500G
APOSOR5839-100GEA 242.68 EUR
APOSOR5839-100G APOSOR5839-25G APOSOR5839-500G
Xanthane hydride 95%
Xanthane hydride
Vzorec: C₂H₂N₂S₃
Teplota tavenia: 201…203 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051660
Číslo CAS: 6846-35-1
EINECS: 229-933-3