Tlačiť
4-Phenylbenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Biphenyl-4-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-Biphenylcarboxylic acid
OR5838-100G OR5838-500G
APOSOR5838-100GEA 36.45 EUR
APOSOR5838-100G APOSOR5838-500G
4-Phenylbenzoic acid 98%
4-Phenylbenzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
Mw: 198.22
Teplota varu: 373
Teplota tavenia: 224…226 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002553
Číslo CAS: 92-92-2
EINECS: 202-203-1