Tlačiť
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-methoxynicotinonitrile
OR5835-1G OR5835-250MG
APOSOR5835-1GEA 33.17 EUR
APOSOR5835-1G APOSOR5835-250MG
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₅ClN₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00975444
Číslo CAS: 98645-43-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III