Tlačiť
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine, 2-Hydroxy-4-methoxynicotinonitrile, 3-Cyano-4-methoxy-2-pyridinone
OR5829-25G OR5829-5G
APOSOR5829-25GEA 33.17 EUR
APOSOR5829-25G APOSOR5829-5G
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone 98+%
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone
Vzorec: C₇H₆N₂O₂
Teplota tavenia: 275…276 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08059559
Číslo CAS: 21642-98-8