Tlačiť
3-Chloropropanesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloropropane-1-sulphonyl chloride
OR5825-100G OR5825-25G OR5825-5G
APOSOR5825-100GEA 219.01 EUR
APOSOR5825-100G APOSOR5825-25G APOSOR5825-5G
3-Chloropropanesulphonyl chloride 98%
3-Chloropropanesulphonyl chloride
Vzorec: C₃H₆Cl₂O₂S
Teplota varu: 70 °C/0,5mmHg
Hustota: 1,456 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007463
Číslo CAS: 1633-82-5
EINECS: 216-646-3
OSN: 3265
ADR: 8,II