Tlačiť
3-Nitroanthranilic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-3-nitrobenzoic acid
OR5824-100G OR5824-25G OR5824-500G
APOSOR5824-100GEA 91.33 EUR
APOSOR5824-100G APOSOR5824-25G APOSOR5824-500G
3-Nitroanthranilic acid
3-Nitroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆N₂O₄
Mw: 182.14
Teplota tavenia: 207…212 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024261
Číslo CAS: 606-18-8