Tlačiť
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
OR5822-25G OR5822-100G OR5822-5G
APOSOR5822-25GEA 28.28 EUR
APOSOR5822-25G APOSOR5822-100G APOSOR5822-5G
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine 98%
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄ClN₃O₂
Teplota tavenia: 194…196 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00044350
Číslo CAS: 27048-04-0
EINECS: 248-188-5