Tlačiť
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5811-25G OR5811-5G
APOSOR5811-25GEA 58.16 EUR
APOSOR5811-25G APOSOR5811-5G
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 98%
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₄
Teplota tavenia: 245…250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01074574
Číslo CAS: 122775-35-3