Tlačiť
N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR5810-1G OR5810-5G
APOSOR5810-1GEA 194.95 EUR
APOSOR5810-1G APOSOR5810-5G
N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide 98%
N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₄H₁₄BrNO₂S
Teplota tavenia: 98…101 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07363832
Číslo CAS: 850429-67-3