Tlačiť
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5802-1G OR5802-5G
APOSOR5802-1GEA 135.58 EUR
APOSOR5802-1G APOSOR5802-5G
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid 95%
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Teplota tavenia: 154…158 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07363803
Číslo CAS: 167299-68-5