Tlačiť
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-amino-2-methylbenzoate, 3-Amino-o-toluic acid Methyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic acid Methyl Ester
OR5797-100G OR5797-25G
APOSOR5797-100GEA 96.27 EUR
APOSOR5797-100G APOSOR5797-25G
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 300 °C
Hustota: 1,146 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00211328
Číslo CAS: 18583-89-6