Tlačiť
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: DCAA, 2,4-Dichlorophenylacetic acid
OR5793-100G OR5793-25G OR5793-500G
APOSOR5793-100GEA 41.66 EUR
APOSOR5793-100G APOSOR5793-25G APOSOR5793-500G
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Mw: 205.04
Teplota varu: 316
Teplota tavenia: 128…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004318
Číslo CAS: 19719-28-9
EINECS: 243-248-7