Tlačiť
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Phenyl (4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)carbamate, (4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)carbamic acid Phenyl ester, Phenyl (4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
OR5784-100G OR5784-25G OR5784-5G
APOSOR5784-100GEA 358.2 EUR
APOSOR5784-100G APOSOR5784-25G APOSOR5784-5G
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Vzorec: C13H13N3O4
Mw: 275.2600 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02947731
Číslo CAS: 89392-03-0