Tlačiť
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR5779-1G OR5779-5G
APOSOR5779-1GEA 279.59 EUR
APOSOR5779-1G APOSOR5779-5G
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅BClNO₃
Mw: 255.5 g/mol
Teplota tavenia: 148…152 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD34824970
Číslo CAS: 850589-48-9