Tlačiť
4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5777-1G OR5777-5G
APOSOR5777-1GEA 91.46 EUR
APOSOR5777-1G APOSOR5777-5G
4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene 98%
4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈ClNO₃
Teplota tavenia: 52…54 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02625956
Číslo CAS: 29604-25-9