Tlačiť
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (4-(Benzylcarbamoyl)-3-chlorophenyl)boronic acid, 3-Chloro-4-(N-benzylcarbamoyl)phenylboronic acid
OR5775-1G OR5775-5G
APOSOR5775-1GEA 139.4 EUR
APOSOR5775-1G APOSOR5775-5G
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid 98%
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₄H₁₃BClNO₃
Mw: 289.5200 g/mol
Teplota tavenia: 126…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07363769
Číslo CAS: 850589-42-3