Tlačiť
1-Boc-indole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 1-indolecarboxylate
OR5773-100G OR5773-25G
APOSOR5773-100GEA 360.5 EUR
APOSOR5773-100G APOSOR5773-25G
1-Boc-indole 98%
1-Boc-indole
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₂
Mw: 217.27
Teplota varu: 201 °C
Hustota: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093939
Číslo CAS: 75400-67-8