Tlačiť
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 40% in aqueous solution
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pyruvicaldehyde, Pyruvic aldehyde
OR5752-100G OR5752-500G OR5752-1KG
APOSOR5752-100GEA 58.16 EUR
APOSOR5752-100G APOSOR5752-500G APOSOR5752-1KG
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 40% in aqueous solution
Pyruvaldehyde (methylglyoxal)
Vzorec: C₃H₄O₂
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >71 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006960
Číslo CAS: 78-98-8
EINECS: 201-164-8