Tlačiť
2-Iodopyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5750-100G OR5750-25G
APOSOR5750-100GEA 258.72 EUR
APOSOR5750-100G APOSOR5750-25G
2-Iodopyridine 98%
2-Iodopyridine
Vzorec: C₅H₄IN
Teplota varu: 52 °C/0,9mmHg
Hustota: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00464928
Číslo CAS: 5029-67-4