Tlačiť
2-Amino-6-chloropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-2-pyridylamine, 6-Chloropyridin-2-amine
OR5749-100G OR5749-25G
APOSOR5749-100GEA 103.09 EUR
APOSOR5749-100G APOSOR5749-25G
2-Amino-6-chloropyridine 98%
2-Amino-6-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Teplota tavenia: 69…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234068
Číslo CAS: 45644-21-1