Tlačiť
2-Bromo-6-chloropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5747-100G OR5747-25G
APOSOR5747-100GEA 630.16 EUR
APOSOR5747-100G APOSOR5747-25G
2-Bromo-6-chloropyridine 98%
2-Bromo-6-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
Teplota tavenia: 90…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00181262
Číslo CAS: 5140-72-7