Tlačiť
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Bromo-N-(tert-butyl)benzenesulphonamide
OR5730-1G OR5730-5G
APOSOR5730-1GEA 66.59 EUR
APOSOR5730-1G APOSOR5730-5G
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Teplota tavenia: 68…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07363824
Číslo CAS: 308283-47-8