Tlačiť
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-Acetyl-2-(methylsulphonyl)aniline
OR5729-1G OR5729-25G OR5729-5G
APOSOR5729-1GEA 24.91 EUR
APOSOR5729-1G APOSOR5729-25G APOSOR5729-5G
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Vzorec: C₉H₁₁NO₃S
Mw: 213.26 g/mol
Teplota tavenia: 143.5…147.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01464107
Číslo CAS: 20628-27-7