Tlačiť
3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR5728-1G OR5728-5G
APOSOR5728-1GEA 142 EUR
APOSOR5728-1G APOSOR5728-5G
3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Teplota tavenia: 46…50 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07363822
Číslo CAS: 871269-09-9