Tlačiť
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR5727-1G OR5727-25G OR5727-5G
APOSOR5727-1GEA 122.74 EUR
APOSOR5727-1G APOSOR5727-25G APOSOR5727-5G
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₉H₁₂BrNO₂S
Teplota tavenia: 52…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07363820
Číslo CAS: 871269-08-8