Tlačiť
4-(3-Bromophenylsulphonyl)morpholine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5722-1G OR5722-5G
APOSOR5722-1GEA 136.59 EUR
APOSOR5722-1G APOSOR5722-5G
4-(3-Bromophenylsulphonyl)morpholine 95%
4-(3-Bromophenylsulphonyl)morpholine
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO₃S
Teplota tavenia: 132…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07363828
Číslo CAS: 871269-13-5