Tlačiť
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5714-1G OR5714-5G
APOSOR5714-1GEA 323.71 EUR
APOSOR5714-1G APOSOR5714-5G
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₂BNO₄S
Teplota tavenia: 88…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07363747
Číslo CAS: 871329-59-8