Tlačiť
4-Iodo-2,5-xylenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Iodo-2,5-dimethylphenol, 2-Hydroxy-5-iodo-4-xylene, 5-Hydroxy-2-iodo-4-xylene, 2,5-Dimethyl-4-iodophenol
OR5710-1G OR5710-5G
APOSOR5710-1GEA 108.7 EUR
APOSOR5710-1G APOSOR5710-5G
4-Iodo-2,5-xylenol 98%
4-Iodo-2,5-xylenol
Vzorec: C₈H₉IO
Teplota tavenia: 95…97 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00219922
Číslo CAS: 114971-53-8